Learn More
Acide bromhydrique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10025870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10025870
Marque: Thermo Scientific Acros 423785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide bromhydrique, 47,0 à 49,0 %, BrH, numéro CAS 10035-10-6, 7732-18-5, acide bromhydrique, acido bromidrico, acide hydrobromique anhydre, bromowodor, vernis bromowodor, bromwasserstoff, broomwaterstof, acide hydrobromique, hydrobromure, bromure d’hydrogène, 2,5 L, 126,0°C à 128,0°C, CHEBI : 47266
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-10-6, 7732-18-5
Formule moléculaire BrH
Poids moléculaire (g/mol) 80.91
Numéro MDL MFCD00011323
Clé InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CID PubChem 260
ChEBI CHEBI:47266
Nom IUPAC bromure d’hydrogène
SMILES Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrobromic acid
Couleur Incolore à jaune
Point de fusion -11,0°C
Point d’ébullition 126,0°C à 128,0°C
Densité 1,4800 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 5 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0,002% max.
Gravité spécifique 1,48
Quantité 500ml
Formule linéaire HBr
Forme physique Liquide
Fieser 01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
Merck Index 15, 4816
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 80.9
Pourcentage de pureté 47.0 to 49.0%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.