Learn More
Acide bromhydrique, solution à environ 48 % en poids dans l’eau (Tech.), Thermo Scientific Chemicals
87.03€ - 179.77€
Identifiants chimiques
CAS | 10035-10-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | BrH |
Poids moléculaire (g/mol) | 80.91 |
Numéro MDL | MFCD00011323 |
Clé InChI | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bromure d’hydrogène, acide hydrobromique, acide hydrobromique anhydre, bromowodor polonais, hydrobromure, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide |
CID PubChem | 260 |
ChEBI | CHEBI : 47266 |
Nom IUPAC | bromane |
SMILES | Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001260
|
Thermo Scientific Acros
123170010 |
1 l | Flacon en verre |
87.03€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10376900
|
Thermo Scientific Acros
123170025 |
2,5 L | Flacon en verre |
179.77€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
10035-10-6, 7732-18-5 | |
80.91 | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
260 | |
bromane |
BrH | |
MFCD00011323 | |
bromure d’hydrogène, acide hydrobromique, acide hydrobromique anhydre, bromowodor polonais, hydrobromure, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CHEBI : 47266 | |
Br |
Spécification
Hydrogène bromure | |
tech. | |
-11,0°C | |
1.4800 g/ml | |
BrH | |
Solution | |
01,450 ; 02,214 ; 03,154 ; 04,249 ; 05,332 ; 06,282 ; 10,200 ; 15,273 | |
bromure d’hydrogène, acide hydrobromique, acide hydrobromique anhydre, bromowodor polonais, hydrobromure, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N | |
bromane | |
260 | |
80.9 | |
Pures |
Marron à jaune | |
10035-10-6, 7732-18-5 | |
126.0°C à 128.0°C | |
1,48 | |
HBr | |
MFCD00011323 | |
15, 4816 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
Br | |
80.91 | |
CHEBI : 47266 | |
≥ 47 % |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-113-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MW3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : S’assombrit lentement à l’exposition à l’air et à la lumière
- Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.