Learn More
Lauda™ Bain-marie Hydro-H 41 avec fiche CEE7/7
Bain-marie simple à utiliser
Marque: Lauda™ L002905
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage TFT avec affichage clair de toutes les données de traitement
- Réglage et affichage des valeurs de température par incréments de 0,1°C.
- Réglage des valeurs de temps du minuteur en heures (h) et en minutes (min)
- Clavier à membrane avec symboles concis
- Réglage numérique du point de consigne
- Points de déclenchement réglables pour les alarmes de surchauffe et de température d’entrée jusqu’à max
- +/- 10 K
- L’affichage de la température peut être en °C ou °F.
- Contrôleur de température en 1 point
- Alarme optique et sonore de basse température et sur-température/température insuffisante comme ainsi qu’en cas coupure/court-circuit du capteur
- Surveillance électronique du contrôleur de température
- Trois fonctions de minuterie spécifiques à l’application
- Intérieur du bain, couvercle, plaque de tamis et élément chauffant en acier inoxydable
- Cuve du bain avec robinet de vidange
- Le couvercle isolant thermique en acier inoxydable à double paroi avec courbure interne empêche l’évacuation des condensats dans les récipients
- Couvercle et plateau perforé en standard
- Plage de températures de fonctionnement : 25 à 100°C
- Plage de température ambiante : 10 à 40°C
- Stabilité thermique : 0,1 ±K
- Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
- Dimensions de la cuve (l x P x H) : 410 x 296 x 335 mm
- Volume de bain min. / max : 9,3 à 37,9 L
- Dimensions globales (l x P x H) : 510 x 490 x 476 mm
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
Spécification
De 25°C à 100°C | |
230 V |