Learn More
Cole-Parmer™ Stylo pH mécanique Hydrion Insta-Chek™
Marque: Cole-Parmer™ 59200-32
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Crayon pH pour mesure de surface• Indication du pH de surface de tout solide
• Crayon indicateur pH pour mesure de surface sur tout type de solide
• Gamme 0 à 13 pH, échelle 1,0 pH
• Mode opératoire
• Humidifier la surface de l'échantillon avec de l'eau distillée puis frotter celle-ci avec le stylo
• Au bout de 30 secondes, comparer la coloration obtenue avec l'échelle de référence fournie
• Crayon indicateur pH
Spécification
0 à 13 | |
Trois porte-mines et deux nuanciers | |
15 s |
Indique immédiatement la réaction de surface de n’importe quel solide à la valeur de pH la plus proche | |
3/boîte | |
Stylo pH mécanique Hydrion Insta-Chek |