Learn More
Hydriodic Acid, stabilized, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydriodic Acid |
Note relative au nom | Distilled, Stabilized |
Densité | 1.701g/mL at 25°C |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | 1787 |
Poids de la formule | 127.91g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.95% |