Learn More
Acide iodhydrique, pour analyse, solution aqueuse à 57 % en poids, distillé, non stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Hydriodic acid |
Densité | 1.7000 g/mL |
Point d’ébullition | 127.0°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | HI |
Quantité | 50 mL |
Fieser | 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166 |
Merck Index | 15, 4814 |
Gravité spécifique | 1.7 |
Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: soluble. |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydriodic acid, aqueous solution
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydriodic acid