Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 58%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Glass Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydriodic acid |
Point d’ébullition | 127°C |
Densité | 1.7g/mL at 25°C |
Conditionnement | Glass Bottle |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN1787 |
Poids de la formule | 127.91g/mol |
Pourcentage de pureté | 55.0 to 58.0% |