Learn More
Palintest™ Kit de test d’hydrazine
sur devis
Spécification
Concentration 0 à 0,5 mg/L
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11983587
Afficher les documents
Palintest™
PM103
50/boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11993587
Afficher les documents
Palintest™
AP103
Lot de 150 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Réactifs pour photomètres Palintest
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
Spécification
Spécification
0 à 0,5 mg/L
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Palintest™ Kit de test d’hydrazine