Learn More
Monobromhydrate d’hydrazine, 98 %, Thermo Scientific™
Identifiants chimiques
CAS 13775-80-9
Formule moléculaire BrH5N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.958
Numéro MDL MFCD00065394
Clé InChI DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine monohydrobromide, hydrazine hydrobromide, hydrazine, monohydrobromide, hydrazinium bromide, hydrobromic acid hydrazine, hydrazine, hydrobromide 1:1, hydrazine mono hbr, diamine hydrobromide, acmc-1bt6e, hydrazine hydrobromide, mono
CID PubChem 159693
Nom IUPAC hydrazine;bromhydrate
SMILES NN.Br
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13775-80-9
112.958
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
159693
NN.Br
BrH5N2
MFCD00065394
hydrazine monohydrobromide, hydrazine hydrobromide, hydrazine, monohydrobromide, hydrazinium bromide, hydrobromic acid hydrazine, hydrazine, hydrobromide 1:1, hydrazine mono hbr, diamine hydrobromide, acmc-1bt6e, hydrazine hydrobromide, mono
hydrazine;bromhydrate
Spécification
≈190°C (dec.)
92° to 93°C
BrH5N2
UN2928
DVHXJLRODLTJOD-UHFFFAOYSA-N
hydrazine;bromhydrate
159693
98%
Hydrazine monohydrobromide
13775-80-9
MFCD00065394
hydrazine monohydrobromide, hydrazine hydrobromide, hydrazine, monohydrobromide, hydrazinium bromide, hydrobromic acid hydrazine, hydrazine, hydrobromide 1:1, hydrazine mono hbr, diamine hydrobromide, acmc-1bt6e, hydrazine hydrobromide, mono
NN.Br
112.958
112.96
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H331-H350-H317
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
May cause cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P361-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA