Learn More
Hydrazine hydraté, 80 % (hydrazine, 51 %), Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 80.60€
Identifiants chimiques
CAS | 10217-52-4, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H4N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.05 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
Nom IUPAC | hydrazine ; hydrate |
SMILES | NN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10513191
|
Thermo Scientific Acros
209592500 |
250 g | Flacon en verre |
32.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793445
|
Thermo Scientific Acros
209590010 |
1 kg | Flacon en verre |
80.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
10217-52-4, 7732-18-5 | |
32.05 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
hydrazine ; hydrate |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 | |
NN |
Spécification
117.2°C | |
-57.0°C | |
Incolore | |
H4N2 | |
MFCD00149931 | |
91°C | |
hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; hydrate | |
24654 | |
32.04 | |
1.4105 to 1.4145 | |
1.0280g/mL |
Hydrazine hydrate | |
10217-52-4, 7732-18-5 | |
Liquide | |
H2NNH2·xH2O | |
01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174 | |
14, 4771 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether | |
NN | |
32.05 | |
CHEBI:35511 | |
80% | |
1.028 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver délicatement à l’
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
- Hydrazine hydrate, 80% (Hydrazine, 51%)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.