Learn More
Dichlorhydrate d’hydrazine, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332988
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
À utiliser comme piégeur de chlore dans les flux de gaz Hcl
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5341-61-7
Formule moléculaire ClH5N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.50
Numéro MDL MFCD00064543
Clé InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
CID PubChem 17548
Nom IUPAC hydrazine ; dichlorohydrate
SMILES [H+].[Cl-].NN
Spécification
Point d’ébullition 200°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Hydrazine dihydrochloride
Point de fusion 198°C
Note relative au nom Special handling precautions required
Couleur Blanc
Forme physique Cristallisation ou grumeau
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 104.97
Odeur Odorless
Aspect White crystalline or lump
Densité 1.42g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrazine, dichlorhydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.