Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7072131 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
Code produit. 15664420
Marque: Honeywell-Hydranal 34801500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Titrant 5
Densité 0.85g/mL
Quantité 500 ml
Point d’éclair 11°C (51.8°F)
Numéro UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Titrant 5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, iodine