Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Titrant 5 |
| Densité | 0.85g/mL |
| Quantité | 4 x 2,5 l |
| Point d’éclair | 11°C (51.8°F) |
| Numéro UN | UN1230 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL Titrant 5
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, iodine