Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E d’éthanol, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à deux composants (à base d’éthanol), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
6 pièces
Description
Avantages des réactifs à deux composants Hydranal :
- Grande vitesse de titration
- Haute précision pour de petites quantités d’eau
- Capacité de tampon élevée
- Titre exact et stable
- Réactifs de type E : toxicité réduite par rapport au méthanol
- Longue durée de conservation (trois ans pour les titrants, cinq ans pour les solvants)
Composition améliorée
Dans les réactifs à deux composants, les réactifs Karl Fisher sont séparés en deux solutions : le titrant et le solvant. Le titrant Hydranal contient de l’iode dissous dans un alcool avec une concentration définie avec précision. Le solvant Hydranal est une solution alcoolique de dioxyde de soufre et d’imidazole. L’alcool est soit du méthanol pour les réactifs standard, soit de l’éthanol pour les réactifs de type E.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Titrant 5 E |
| Densité | 0.89g/mL |
| Quantité | 1 l |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Numéro UN | UN1170 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, iodine, imidazole