Learn More
HYDRANAL™ - Solvant CM, réactif pour titration KF volumétrique à deux composants dans des huiles (milieu de travail) , Honeywell Fluka™
96.89€ - 737.08€
Spécification
Numéro MDL MFCD00147198
Numéro UN UN2810
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15694460
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Hydranal
34812-1L
1 L
96.89€
1L
15604470
Afficher les documents
Honeywell-Hydranal
34812-2.5L
2.5 L
211.86€
2.50L
15624470
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34812-6X1L
6 x 1 L
505.45€
6 pièces
15614470
Afficher les documents
Honeywell Fluka
34812-4X2.5L
4 x 2.5 L
737.08€
4 pièces
Spécification
MFCD00147198
UN2810
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Solvant CM, réactif pour titration KF volumétrique à deux composants dans des huiles (milieu de travail) , Honeywell Fluka™