Learn More
Dihydrate de tartrate de sodium HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Substance de test pour titration volumétrique Karl Fischer (teneur en eau ∼ 15,66 %, valeur exacte sur le rapport d’analyse)
16.38€ - 371.61€
Spécification
Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
---|---|
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644430
|
Honeywell-Hydranal
34803-25G |
25 g | N/A | ||||||
15624430
|
Honeywell-Hydranal
34803-100G |
100 g |
71.21€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15664430
|
Honeywell-Hydranal
34803-6X100G |
6 x 100 g |
371.61€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate | |
NONH for all modes of transport |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dihydrate de tartrate de sodium HYDRANAL™, Honeywell Fluka™