Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7224404 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
6 x 50 ml
Conditionnement:
50mL
6 bouteilles
Code produit. 17584946
Marque: Honeywell Fluka 3447050ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution de cathyte pour titration coulométrique de Karl Fischer de cétones et d’électrolytes dans les batteries Li-Ion, à base d’acétonitrile, exempts d’alcools (sans substances classées CMR).
  • HYDRANAL™ est la marque de titration Karl Fischer la plus fiable en raison de son attachement à la qualité, à la cohérence et à l’innovation continue.
    • Gamme complète de produits reprenant 60 produits
    • 40 ans d’innovation – consultez nos réactifs NEXTGEN ICI
    • Service et assistance technique dédiés
    • Plus de 800 notes d’application sont disponibles sur notre site Web
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
% min. CAS ≥2.00, ≥60.00
% max. CAS <10.00, ≤20.00, <70.00
Couleur Orange
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Densité 0.906 g/cm3
pH 5.5
Forme physique Liquide
Quantité 50 ml
Point d’éclair 12°C to 13°C
Conditionnement Ampoule
Numéro UN UN2924
Informations sur la solubilité Soluble in water
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole