Learn More
HYDRANAL™ - Méthanol rapide, réactif pour titration KF volumétrique accélérée à un composant (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique accélérée à un composant Karl Fischer.
Marque: Honeywell Fluka 37817-6X1L
Description
Spécification
HYDRANAL™-Methanol Rapid | |
11°C (51.8°F) | |
UN1230 |
0.80g/mL | |
6 x 1 L |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-Methanol Rapid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, sulphur dioxide, imidazole
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
18Minutes
21Secondes
45 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
5Minutes
38Secondes
14Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
5Minutes
38Secondes
14