Learn More
HYDRANAL™ - Méthanol sec, réactif pour titration KF volumétrique à un composant (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 34741-6X1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 4.74000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Spécification
9°C (48.2°F) | |
HYDRANAL™-Methanol dry | |
UN1230 |
6 x 1 L | |
0.79g/mL |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL-Methanol dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol