Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, réactif pour titration KF volumétrique à un composant dans les aldéhydes et les cétones (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol)
68.78€ - 481.97€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15684380
|
Honeywell-Hydranal
34738-500ML |
500 mL |
68.78€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15664380
|
Honeywell-Hydranal
34738-1L |
1 L |
99.42€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15604390
|
Honeywell-Hydranal
34738-6X500ML |
6 x 500 mL |
361.23€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15694380
|
Honeywell Fluka
34738-6X1L |
6 x 1 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.
Spécification
107-98-2, 64-17-5, 288-32-4, 101023-55-6 |
Sécurité et traitement
P201-P210-P280-P304 + P340 + P312-P308 + P313-P337 + P313
- HYDRANAL-KetoSolver
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol