Learn More
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15644360
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™
Code produit. 15644360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Code produit. 15644360
Marque: Honeywell-Hydranal 347241L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solvant pour titrations Karl Fischer
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
  • Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
  • Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
  • Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-12-7
Formule moléculaire CH3NO
Poids moléculaire (g/mol) 45.04
Numéro MDL MFCD00007941
Clé InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 713
ChEBI CHEBI:48431
Nom IUPAC formamide
SMILES NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Formamide dry
Densité 1.134g/mL at 25°C
Point d’éclair 175°C (347°F)
Quantité 1 L
Densité de vapeur 1.55 (vs air)
Formule linéaire HCONH2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Poids de la formule 45.04g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Formamide dry
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formamide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HYDRANAL™ - Formamide sec, solvant pour titration KF, Honeywell Fluka™ >