Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG, réactif pour titration coulométrique KF (solution catholyte), Honeywell Fluka™
Code produit. p-6980057 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
6 x 25 ml
Ampoules 10 x 5 ml
Conditionnement:
50mL
6 pièces
Code produit. 15654500
Marque: Honeywell-Hydranal 3484050ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Coulomat CG
CAS 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5
Quantité Ampoules 10 x 5 ml
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Numéro UN UN 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Coulomat CG
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, diethanolamine hydrochloride,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide