Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-four, réactif pour titration coulométrique KF avec four (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka
Code produit. p-7111847 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
6 x 500 ml
Conditionnement:
500mL
6 pièces
Code produit. 15614390
Marque: Honeywell-Hydranal 34739500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™ - Coulomat AG-Oven
Note relative au nom Reagent for coulometric KF titration with oven (anolyte solution), for cells with and without diaphragm
Point d’ébullition 64°C
% min. CAS ≥5.0000%, ≥20.0000%
% max. CAS <20.0000%, <10.0000%, <10.0000%, <30.0000%
CAS 111-42-2, 7446-09-5, 57-55-6, 288-32-4
Densité 0.980 g/cm3
Quantité 500 ml
Point d’éclair 13°C
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro UN UN1230
Qualité Karl Fischer
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Coulomat AG-Oven
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, Propane-1,2-diol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imid