Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG, réactif pour titration coulométrique KF (solution anolyte), pour cellules avec et sans membrane, Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka 34836-250ML
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 0.23250kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Spécification
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat AG | |
UN1230 |
250 mL | |
67-56-1,111-42-2,7446-09-5,288-32-4,68007-08-9 |
Sécurité et traitement
- HYDRANAL Coulomat AG
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, 2,2'-iminodiethanol, imidazole, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydriodide