Learn More
Composolver E HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
- Capacité d’eau illimitée
- Utilisation pratique et simple
- Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
- Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
- Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
- Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | HYDRANAL™-CompoSolver E |
| CAS | 64-17-5, 693-98-1, 7446-09-5 |
| Densité | 0.80g/mL |
| Quantité | 2,5 l |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Numéro UN | UN1170 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide