Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15634480 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
Code produit. 15634480
Marque: Honeywell Fluka 348166X500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densité 1.15g/mL
Quantité 6 x 500 ml
Point d’éclair 90°C (194°F)
compliance-icons
Identifiant produit
  • HYDRANAL Composite 5 K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole