Learn More
Ansell Gants lourds en nitrile bleus Hycron™ série 27-607
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Conçus pour être très résistants pour une utilisation dans des environnements impliquant des matériaux abrasifs et rugueux
- Fabriqués en coton et en jersey pour un niveau de confort élevé
- Le revêtement unique en nitrile offre une protection contre l’huile et la graisse
- Le manchette de sécurité améliore la protection du poignet
Specifications
Specifications
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 9 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction