Learn More
Ansell Gants lourds en nitrile bleus Hycron™ série 27-602
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- La formulation unique en nitrile Ansell offre une résistance aux matériaux tranchants et abrasifs
- Les gants protègent contre la graisse et l’huile pour éviter toute dégradation
- Garantie de propreté pour la fabrication de métaux et de moteurs
- Trois fois plus résistants que le cuir pour les applications à usage intensif
- Plus solides et plus souples que les gants en PVC
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Structure | Coupés et cousus |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu, Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |
Dimensions | 8 |