Learn More
Cytiva Protéase trypsine HyClone™
Code produit. p-7058026
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Formule:
0,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 0,2 g/l d’EDTA
2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
25,0 g de trypsine porcine (1:250/l) dans HBSS
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium
Sans calcium, Sans magnésium, No EDTA, Sans rouge de phénol
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10608924
Marque: Cytiva SV30031.01
Dérivé du pancréas porcin. La protéase trypsine HyClone™ sert à détacher les cellules adhérentes à la surface ou au substrat qui les porte.
  • Dérivé du pancréas porcin
  • Irradié aux rayons gamma avant hydratation et remplissage
  • Formule sans calcium ni magnésium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage en congélateur
Concentration 0,25% (1 X)
Forme Liquide
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,1 μm
Avec additifs Trypsine, porcine, Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), EDTA
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium
Formule 2,5 g de trypsine porcine (1:250/l irradiée aux rayons gamma) dans HBSS avec 1 g/l d’EDTA
Quantité 100 mL
Source Pancréas de porc