Learn More
Cytiva Solution SG 200 HyClone™
Dipeptide stable de L-alanyl et L-glutamine qui agit comme supplément pour milieux nutritifs.
Marque: Cytiva SH30590.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé comme supplément pour milieux nutritifs
Specifica
BPFa et ISO 91:2 Consignes | |
SG-200, (dipeptide stable de L-alanyl et L-glutamine) 200 mM, en solution de chlorure de sodium 0,85 % | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
100 mL |
2° à 8°C | |
2 mM | |
=1,0 EU/ml |