Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4HEK293™
Marque: Cytiva SH30521.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Favorisez la production de vecteurs adénoviraux et de protéines recombinantes dans des cultures HEK 239 avec le milieu SFM4HEK293™ HyClone™, un milieu de culture cellulaire polyvalent et sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’animaux.
Spécification
cGMP | |
Milieux SFM4HEK293 | |
Glutamine |
2° to 8°C | |
Liquide | |
500 mL |