Learn More
Cytiva Milieu en poudre SFM4CHO-Utility HyClone™
Marque: Cytiva SH30517.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
BPFa | |
Poudre | |
Non stérile | |
5 L |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Milieu de poudre SFM4CHO | |
Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium, Sans poloxamère 188, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |