Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4CHO™
Conçu pour des performances élevées dans une variété de récipients de culture, y compris les bioréacteurs. Le milieu HyClone™ SFM4CHO™ est une formulation sans protéines qui ne contient aucun composant d’origine bovine.
Marque: Cytiva SH30549.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Formulé à l’aide d’un processus exclusif de complexation des lipides pour améliorer la stabilité et la promotion de la croissance de diverses lignées cellulaires CHO
Spécification
cGMP | |
SFM4CHO media | |
SFM4CHO Liquid Media | |
Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.2 μm Sterile-filtered | |
No Phenol Red, No HEPES |