Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4CHO™
Conçu pour des performances élevées dans une variété de récipients de culture, y compris les bioréacteurs. Le milieu HyClone™ SFM4CHO™ est une formulation sans protéines qui ne contient aucun composant d’origine bovine.
Marque: Cytiva SH30518.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulé à l’aide d’un processus exclusif de complexation des lipides pour améliorer la stabilité et la promotion de la croissance de diverses lignées cellulaires CHO
Spécification
BPFa | |
Milieu SFM4CHO | |
Non stérile | |
5 L |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Poudre | |
Sans glutamine, Sans bicarbonate de sodium, Sans poloxamère 188, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |