Learn More
Cytiva Milieu HyClone™ SFM4CHO™
Conçu pour des performances élevées dans une variété de récipients de culture, y compris les bioréacteurs. Le milieu HyClone™ SFM4CHO™ est une formulation sans protéines qui ne contient aucun composant d’origine bovine.
Marque: Cytiva SH30548.02
68.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21885" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Formulé à l’aide d’un processus exclusif de complexation des lipides pour améliorer la stabilité et la promotion de la croissance de diverses lignées cellulaires CHO
Spécification
BPFa | |
Milieu SFM4CHO | |
Milieu liquide SFM4CHO | |
Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 | |
1000 mL |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,2 μm | |
Sans glutamine, Sans rouge de phénol, Sans HEPES |