Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal destiné à la recherche, origine Amérique du Sud
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
50mL
Description
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
- Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuellement en vigueur.
- Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse.
- Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
- Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
- Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100.
- Pools créés après filtration et avant emballage final.
- Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité.
- Tests par lot disponibles sur demande
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux réglementations de l’U.E. (Directive 92/118/CEE) |
| Pays d’origine | Amérique du Sud |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
| Qualité | Niveau de recherche |
| Traitement | Irradié (25 à 40 kGy) |
| Volume (métrique) | 500 mL |
| À utiliser avec (application) | Research |
| Afficher plus |