Learn More
Cytiva HyClone™ Sérum de veau fœtal destiné à la recherche, origine Amérique du Sud
Code produit. 12330273
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
50mL
Code produit. 12330273
Marque: Cytiva SV30160.02HI
Des procédures strictes de fabrication et de contrôle de la qualité garantissent une qualité appropriée pour la recherche
  • Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
  • Traçabilité complète conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuellement en vigueur.
  • Tests exhaustifs de qualité, de performances et d’analyse.
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Emballage en conditions aseptiques dans une salle blanche de classe 100.
  • Pools créés après filtration et avant emballage final.
  • Chaque lot de sérum est soumis à des tests pour garantir sa qualité et sa stérilité.
  • Tests par lot disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux réglementations de l’U.E. (Directive 92/118/CEE)
Pays d’origine Amérique du Sud
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtration séquentielle, 100 nm
Qualité Niveau de recherche
Traitement Inactivé par la chaleur
Volume (métrique) 100 mL
À utiliser avec (application) Research
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produits HyClone
Conditions d’expédition Congelé