Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) HyClone™
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec PBS
Marque: Cytiva SH30256.LS
159.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution ayant fait l’objet d’un contrôle qualité
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 Consignes | |
1 X | |
0,067 M PO4 de solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) | |
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol | |
7,0 à 7,2 |
15° à 30°C | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
=1,0 EU/ml | |
6 x 1 000 ml |