Learn More
Cytiva Solution saline dans un tampon de phosphate (PBS) HyClone™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 000 ml
Concentration:
10 X
1 X
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Descripción
- Solution ayant fait l’objet d’un contrôle qualité
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | BPFa et ISO 9001:2000 Consignes |
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution saline dans un tampon phosphate (PBS) |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
| Niveau d’endotoxines | =1,0 EU/ml |
| pH | 7,0 à 7,2 |
| Quantité | 6 x 500 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido