Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque: Cytiva SH30401.01IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C | |
Stérile | |
Irradiated | |
≤ 25 EU/mL | |
Oui |
Règlements USDA | |
500 mL | |
Irradiés | |
Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus | |
No | |