Learn More
Cytiva Sérum de veau nouveau-né HyClone™, provenant de Nouvelle-Zélande
Une alternative économique au sérum de veau fœtal (SVF).
Marque: Cytiva SH30401.02HI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
liSoigneusement recueilli, traité et filtré en Nouvelle-Zélande/liliSécurité assurée contre les maladies bovines/liliLes mêmes normes sont respectées dans le traitement du sérum de veau et dans le sérum de veau fœtal (SVF) pour offrir un niveau de qualité et de traçabilité excellent/liliLe sérum de veau nouveau-né HyClone provenant de Nouvelle-Zélande est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 mu;m) de taille de pores./liliAvant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons./liSpécification
Gamma globuline, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation en fer, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C | |
Stérile | |
Inactivé par la chaleur | |
le; 25 EU/ml | |
Oui |
Règlements USDA | |
1000 mL | |
Filtration à 0,1 μm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Oui | |