Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, New Zealand Origin
An excellent and cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
95.00€ - 162.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver au congélateur, <20°C |
---|---|
Age | < 10 jours |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Forme | Sérum |
Type de produit | Sérum bovin de veau nouveau-né |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16211112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-40 |
500 mL |
95.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16241112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-40 |
1 000 ml |
162.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Supplements cell culture growth
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Manufactured in accordance with cGMP guidelines at an ISO 9001: 2008 accredited facility
- Conforms to USDA regulations
- Traceable
- Filtered
Spécification
Conserver au congélateur, <20°C | |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum bovin de veau nouveau-né | |
Irradié (30 à 40 kGy) | |
HyClone™ |
< 10 jours | |
Sérum | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Supplément à la croissance des cultures cellulaires |