Learn More
Cytiva Milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu modifié de Dulbecco de Iscove (IMDM) HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001:2000.
23.60€ - 129.60€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
Forme | Liquide |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,1 μm |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10386852
|
Cytiva
SH30228.02 |
Avec L-glutamine, avec HEPES, sans alpha-thioglycérol | 1 000 ml |
89.30€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10186223
|
Cytiva
SH30228.FS |
Avec L-glutamine, avec HEPES, sans alpha-thioglycérol | 6 x 500 mL |
129.60€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275212
|
Cytiva
SH30259.01 |
Sans L-glutamine | 500 mL |
23.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10143012
|
Cytiva
SH30228.01 |
Avec L-glutamine, avec HEPES, sans alpha-thioglycérol | 500 mL |
33.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10444102
|
Cytiva
SH30259.02 |
Sans L-glutamine | 1 000 ml |
31.65€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Système testé avec les sérums Cytiva HyClone afin de garantir l’efficacité et l’homogénéité du produit
- Tous les produits sont hydratés avec de l’eau de traitement purifiée et subissent une filtration stérile
- Fabriqués à l’aide de procédés certifiés ISO 9001
Spécification
ISO 9001:2000 | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Stérilisation par filtration |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois