Learn More
Eau HyClone™ HyPure de qualité WFI (Water for Injection, eau pour injection), spécifications EP
Click to view available options
Quantité:
20 L
200 L
Conditionnement:
200L
20L
Beskrivning
- Subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser
- L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité
- Les résultats réels des tests réalisés sur une CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné
- Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche.
- Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic
Specifications
Specifications
| Description | Manufactured in an ISO9001 Certified Facility |
| Conditionnement | Sachet à usage unique |
| Filtré à travers | Filtre stérile 0,1 µm |
| Quantité | 20 L |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | HyClone |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction