Learn More
Eau HyClone™ HyPure de qualité WFI (Water for Injection, eau pour injection), spécifications EP
Click to view available options
Quantité:
20 L
200 L
Description
- Subit une purification poussée pour répondre aux spécifications strictes de la pharmacopée américaine (USP) ou les dépasser
- L’eau pour injection (WFI) est produite dans des installations certifiées ISO 9001 pour garantir un produit de haute qualité
- Les résultats réels des tests réalisés sur une CoA ne sont pas issus des échantillons du système, mais doivent provenir de véritables échantillons conditionnés du lot concerné
- Destiné à la fabrication ou à des fins de recherche.
- Non destiné à des fins thérapeutiques ou de diagnostic
Spécification
Spécification
Description | Manufactured in an ISO9001 Certified Facility |
Conditionnement | Sac de vidange supérieur à usage unique |
Filtré à travers | Filtre stérile 0,1 µm |
Quantité | 200 L |
Forme physique | Liquide |
Gamme de produits | HyClone™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau HyClone™ HyPure de qualité WFI (Water for Injection, eau pour injection), spécifications EP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu