Learn More
Cytiva Milieu CHO HyClone™ HyCell™, poudre
Un milieu de culture cellulaire polyvalent exempt de composants d’origine animale (ADCF)
Marque: Cytiva SH30948.01
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.15110kg
Description
- Développé pour les cultures cellulaires de l’ovaire de hamster chinois (CHO) dans les applications de biotraitement
- Milieux conformes à la réglementation, chimiquement définis et exempts de composants d’origine animale
- Formulé spécifiquement à travers le processus de conception des voies métaboliques HyClone™
- Offre d’excellentes performances, prend en charge une densité de cellules de pointe élevée et améliore le rendement et la qualité du produit
- Le milieu peut être utilisé pour les applications en lots, en lot nourricier ou en perfusion dans plusieurs plateformes de culture cellulaire
Spécification
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
Poudre complète sans poloxamère 188, L-glutamine, hypoxanthine et thymidine | |
Milieu CHO | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
5 L |
Stocker de 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Poudre | |
Stérile | |
HyCell™ |