Learn More
Cytiva Solutions salines équilibrées de Hank 1X HyClone™
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec des solutions salines équilibrées 1X
Marque: Cytiva SH30030.03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour le lavage et le traitement des tissus et des cellules
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 Consignes | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Phenol Red, Calcium, Magnesium | |
7,0 à 7,4 |
15° to 30°C | |
Liquide | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
=1.0EU/mL | |
1000 mL |