Learn More
Cytiva Solutions salines équilibrées de Hank 1X HyClone™
Tamponnez la croissance des cultures cellulaires avec des solutions salines équilibrées 1X
Marque: Cytiva SH30031.03
28.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour le lavage et le traitement des tissus et des cellules
Spécification
BPFa et ISO 9001:2000 Consignes | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Phenol Red | |
=1,0 EU/ml | |
1 000 ml |
15° à 30°C | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,1 μm | |
Sans calcium, Sans magnésium | |
7,0 à 7,4 |