Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
100 mL
500 mL
500 ml
Traitement:
Inactivé par la chaleur
Irradié
Irradié (30 à 45 doses)
Irradié, (25 à 40 doses)
Néant
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Beschreibung
- Alternative plus économique que le SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
Spezifikation
Spezifikation
| Dosages supplémentaires | Albumine, Phosphatase alcaline, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique, Fer, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Coefficient de saturation en fer, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Bilirubine totale, Protéines totales |
| Certifications/Conformité | Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 |
| Contenu et stockage | Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Type de produit | Substitut de sérum SVF |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Filtration séquentielle, 100 nm |
| Traitement | Néant |
| Testé pour | Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur