Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ II, origine États-Unis
Product Code. 12369772
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Unit Size:
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12369772
Brand: Cytiva SH30066.03IH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Offre la même formulation de base que FetalClone™ I, additionnée de facteurs de croissance et de suppléments. Affiche une croissance optimisée des cellules et dérivés CHO, avec des performances de croissance cellulaire améliorées par rapport au sérum de veau fœtal (FBS).
  • Un supplément utilisé pour améliorer les performances de la culture cellulaire
  • Offre à la fois un bon rapport coût-efficacité et des performances élevées
  • Couramment utilisé dans les applications de culture cellulaire et de biotraitement
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Fabrication selon des procédés certifiés ISO 9001 et ISO 13485
Contenu et stockage Stocker à une température inférieure ou égale à -10°C
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Type de produit Sérum
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Traitement Inactivé par la chaleur, irradié
Testé pour Fièvre catarrhale du mouton, adénovirus bovin, parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents hémadsorbants, rage et réovirus
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 20 mg/dl
Gamme de produits FetalClone
Mycoplasme détecté Non
Conditions d’expédition Congelé